Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2/FFP3, Serie 3000 AIR
Lieferant: MOLDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3405 3505 3305 320501 3255
111-0542EA 70.5 EUR InStock
111-0542 111-0593 111-0592 111-1581 111-1582
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2/FFP3, Serie 3000 AIR
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
These respiratory masks are available in two sizes, with or without valve, as disposable or multi-use version.
  • Folded Filter Technology with 260% more filter surface area
  • Lower breathing resistance
  • Reduced total mask consumption
  • ActivForm®: Automatically fits to facial contours
  • DuraMesh® outer shell: Durable and longer lasting
  • Easy to put on and off due to clip and loop strap design
Zertifizierungen: EN 149
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..