Schweißmaske, Speedglas™ 9100
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
501805
111-1632EA 0 EUR InStock
111-1632
Schweißmaske, Speedglas™ 9100
Gesichtsschutz
Dieser Schweißerschutz schützt Augen und Gesicht vor Strahlung, Hitze und Funken und ermöglicht gleichzeitig eine präzise Sicht auf die Arbeit. Das automatisch verdunkelnde Schweißerglas 9100XX verfügt über fortschrittliche TST (TIG Sensor Technology), die einen Lichtbogen bis zu einem branchenführenden 1 Ampere erkennen kann. Die Kopfbänderung bietet mehrere Anpassungskombinationen, sodass Benutzer den Helm an ihre persönlichen Vorlieben und Komforteinstellungen anpassen können. Optimiert für Stab-, MIG-, TIG-Schweißen mit Schnitt-, Schleif-, Heft-, Hidden-Arc- und Outdoor-Einstellungen.
  • Schweißerglas 9100XX mit überragender optischer Leistung für kontinuierlichen Sehkomfort
  • Abluftöffnungen zur Unterstützung beim Entfernen der ausgeatmeten Luft; die Wahrscheinlichkeit einer beschlagenen Schweißscheibe verringern
  • Erhöhte Abdeckung für Ohren und Seiten des Halses
  • Seitenfenster: Beschatten Sie 5 Fenster, die das Sichtfeld erweitern
  • Der Lupenhalter bietet eine präzise Linsenplatzierung
  • Merkmale des Kopfgeschirrs:
  • Kopfbänderung für Kopfgrößen von 500 bis 640 mm
  • Zwei verstellbare Kronenriemen verteilen das Gewicht für bessere Stabilität und Balance
  • Leichtgängige Ratsche für präzises Spannen mit schwenkbarem, selbstregulierendem Rückengurt
  • Die sanfte Schwenkbewegung nach oben und unten kann in der oberen Position "arretiert" werden - ein leichter Zug senkt den Helm wieder nach unten
  • In der angehobenen Position ist der „Höhepunkt“ des Speedglas 9100-Helms vergleichsweise niedriger als bei anderen Kopfbandlösungen, was bedeutet, dass er näher am Kopf liegt und eine hervorragende Balance bietet
Zertifizierungen: EN 175:B, EN 379, EN 166:BT
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge