Wiederverwendbare Halbmasken, 6500
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6503QL-E 6502QL-E 6501QLD
111-1666EA 55.8 EUR InStock
111-1666 111-1664 111-1661
Wiederverwendbare Halbmasken, 6500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Durch das flache Design bieten diese wiederverwendbaren Masken ein weites Sichtfeld. Sie sind kompatibel mit 3M™ Schweißmasken und wartungsarm dank einem Minimum an Teilen und der glatten Oberfläche.
  • Leichte Silikon-Abdichtung bietet einen bequemen Dichtsitz durch eine feste, aber weiche Gesichtsabdichtung und bleibt auch in heißer Arbeitsumgebung formstabil
  • Einstellbare Kopfbebänderung (drei verschiedene Größen) und strapazierfähige Riemen sorgen für eine bequeme Passform
  • Flexibles Bajonett-System (3M Bajonett Connection™) kompatibel mit einem breiten Filtersortiment von 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfiltern
  • 3M Cool Flow Exhalation Valve™ sorgt für hohen Tragekomfort durch Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit und einen geringeren Atemwiderstand
  • Das Design des Atemventils leitet Hitze und Feuchtigkeit nach unten ab und ermöglicht eine einfache Dichtsitzprüfung mit Überdruck
  • Quick Latch (QL)-Dropdown-Mechanismus (nur Version QL): Einfaches Anziehen und Absetzen; Schutzhelme oder Gesichtsschutze müssen dafür nicht ausgezogen werden
Zertifizierungen: EN 140:1998
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge