Kapselgehörschützer, Peltor™ SportTac™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
STAC-RD
111-2215EA 445 EUR InStock
111-2215
Kapselgehörschützer, Peltor™ SportTac™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
Der Gehörschützer bietet eine weiche, niveauabhängige Funktionsweise, die ein abruptes Abschalten des Tons verhindert. Er schützt vor schädlichen impulsiven Geräuschen, lässt aber Geräusche aus der Umgebung ans Ohr und verstärkt diese sogar.
  • Leicht (318 g), mit faltbarem Kopfbügel für einfaches Verstauen
  • Austauschbare Kapselschalen in verschiedenen Farben
  • Sanfte Active-Volume-Funktion verhindert, dass der Ton abrupt abgebrochen wird
  • Automatische Abschaltung
  • Batterielebensdauer: ca. 600 Stunden (2x AAA Batterien)
  • Audioeingang für externe Funkgeräte
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..