Vollsichtbrille, GoggleGear™ 500
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GG501NSGAF-BLU GG502SGAF
111-2518EA 37.7 EUR InStock
111-2518 111-2519
Vollsichtbrille, GoggleGear™ 500
Vollsichtbrillen
Die Goggle Gear™ Sicherheitsbrille hat eine Linse aus Polykarbonat und die Scotchgard™ Beschichtung bietet einen sehr guten Schutz gegen Beschlag/Kratzer. Diese flachen Brillen haben durch das verstellbare Kopfband einen festen Sitz und werden mit einem 3M Korrektionsglaseinsatz ausgeliefert.
  • Modernes, flaches, leichtes Design für einen ausgezeichneten Sitz
  • Leicht anpassbares Kopfband aus Nylon für Stabilität und Komfort
  • Schwenkbare Befestigung des Kopfbandes für angenehme, persönliche Anpassungen
  • Die Brille kann man waschen, in Bleichmittel eintauchen oder mit Alkoholtüchern reinigen ohne die Beschichtung zu beeinträchtigen
  • Ausgezeichneter Schutz gegen UV-Strahlung
Hervorragende Antibeschlag- und Antikratzeigenschaften sowie Schutz gegen UV-Strahlung. Diese flachen und leichten Sicherheitsbrillen haben eine Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, die einen verlässlichen Schutz gegen Beschlag und Kratzer auf der Brille bietet. Sie können die Brille in verdünntem Bleichmittel desinfizieren oder auch Alkoholtücher zum Reinigen der Gläser verwenden, ohne die Beschichtung zu beschädigen.
Die Brillen haben ein einfach verstellbares Neoprenkopfband und eine drehbare Halterung um die Brille an den persönlichen Komfort anpassen zu können.
Zertifizierungen: ISO 166:2001.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge