Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken, Serie 4000
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4251PLUS 4255PLUS 4277PLUS 4279PLUS
111-2443EA 40.6 EUR InStock
111-2443 111-2444 111-2588 111-2445
Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken, Serie 4000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die wartungsfreien Halbmasken der Serie 4000 sind einfache und gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierter Filterkassette und Filtern. Die Masken bieten Schutz gegen eine Reihe von organischen Gasen und Dämpfen sowie gegen kombinierte Partikelgefahren.
  • Neu entwickeltes Ausatemventil reduziert den Ausatemwiderstand für verbesserten Atemkomfort
  • Flaches Design für ein optimales Sichtfeld
  • Integrierte Kassette und Filter sind sofort einsatzbereit und wartungsfrei
  • Verstellbare Bebänderung für sicheren, komfortablen Sitz
  • Zentral positioniertes Ausatemventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
  • Wiederverschließbarer Beutel zur praktischen und sauberen Aufbewahrung nach dem Gebrauch
Das leichte, gut ausbalancierte Design verfügt über ein zentral positioniertes Ausatemventil, das den Wärme- und Feuchtigkeitsstau reduziert und so den Komfort in heißen und feuchten Umgebungen erhöht.
Die integrierte Kassette und die Filter sind wartungsfrei. Verwenden Sie sie einfach so lange, bis der Wechselplan anzeigt, dass ein Austausch erforderlich ist, oder wenn die Filter voll sind, und entsorgen Sie sie dann. Die Masken bieten eine Nutzungsdauer von bis zu 40 Stunden, wenn sie in dem mitgelieferten wiederverschließbaren Beutel aufbewahrt werden. Ein verstellbares Kopfband hilft bei der Anpassung an eine Vielzahl von Kopfformen und -größen, und die Nackenbänder sind einfach zu befestigen. Das flache Design schränkt die periphere Sicht nicht ein, und die beiden großen, gebundenen Kohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand.
FFA1P2 RD Filter schützt gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C bis zum 10-fachen des Grenzwertes oder 1000 ppm (je nachdem, was niedriger ist), sowie bis zum 10-fachen des Grenzwertes für Partikel.
FFA2P3 RD Filter schützt gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C bis zum 10-fachen des Grenzwertes oder oder 5000 ppm (je nachdem, welcher Wert niedriger ist), sowie bis zum 20-fachen des Grenzwertes für Partikel.
FFABE1P3 RD Filter bietet Schutz gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C, anorganische Dämpfe und saure Gase bis zum 10-fachen des Grenzwertes oder 1000 ppm (je nachdem, welcher Wert niedriger ist), sowie bis zum 20-fachen des Grenzwertes für Partikel.
FFABEK1P3 RD Filter bietet Schutz gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C, anorganische und saure Gase und Ammoniak bis zum 10-fachen des Grenzwertes oder 1000 ppm (je nachdem, welcher Wert niedriger ist), sowie bis zum 20-fachen des Grenzwertes für Partikel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge