Wiederverwendbare Halbmasken, DUETTA
Lieferant: BARTELS RIEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
914000
111-3051EA 40.9 EUR InStock
111-3051
Wiederverwendbare Halbmasken, DUETTA
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbare Halbmaske mit doppeltem Bajonett-Filterverschluss, Maskenkörper aus Kunststoff mit weichem Dichtrand und elastischen Anpassungsbändern mit Kopfgurt. Schützt vor Stauben, Gasen und Dämpfen oder ihren Kombinationen.
  • Exzellentes Sichtfeld, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und herausragender Tragekomfort
  • Hervorragende Balance durch Doppelfiltertechnologie
  • Optimale Abdichtung durch neu gestalteten Dichtrand
  • Leicht zerlegbar für Reinigung und Wartung
  • Einteiliges Stirnband für optimalen Sitz
  • Nicht allergen
Eine Maskengröße passt auf alleMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..