Schraubfilter für Atemschutzmasken
Lieferant: BARTELS RIEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
920600 920601 920603 920605 920850 920851 924400 924406 924405 924700 924702 920650 924350
111-3072EA 10 EUR InStock
111-3072 111-3073 111-3075 111-3076 111-3077 111-3078 111-3079 111-3081 111-3082 111-3085 BART924702 BART920650 BART924350
Schraubfilter für Atemschutzmasken
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Standardisierter Filter für Atemschutzmasken.
  • Passend für Masken mit Standard-Rundgewinde-Anschluss EN 148-1
EN 141, 143 und 371.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge