Überbrillen, Armamax AX
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1002224 1002221
111-3548EA 13 EUR InStock
111-3548 DALL1002221
Überbrillen, Armamax AX
Schutzbrillen
Praktischer, langlebiger Augenschutz mit hohem Grad an Schutz und Komfort.
  • Passt bequem über Korrektionsbrillen
  • Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik verhindern Reflektionen
  • Mit gebogenen Bügeln und angehobenem Nasensteg
Weight: 46 g
Gewicht: 46 g
Zertifizierungen: EN 166; 1F
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge