Schutzbrillen, Santa Cruz®
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1002676
111-3551EA 12.7 EUR InStock
111-3551
Schutzbrillen, Santa Cruz®
Schutzbrillen
Schutzbrille mit Rahmen aus einem Guss und Rundum-Sichtscheibe.
  • Bügellänge verstellbar
  • Mit integriertem Seitenschutz und breitem Sichtfeld
Gewicht: 36 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge