Linsenreinigungstücher, Sorte 105, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 93.8 EUR InStock
111-5001 111-5002 111-5000
Linsenreinigungstücher, Sorte 105, Whatman™
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Linsenreinigungstücher
Ideal für Linsen und optische Flächen aus Glas, beschichtetem Glas, Quarz oder Plastik.
  • Mit sehr weicher Oberfläche
  • Hohe Saugkraft
  • Chemisch rein, ohne Silikone oder andere Zusatzstoffe
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge