Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumsulfat, wasserfrei ≥99,993% (Metall-Basis), Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

11116.04 11116.09 11116.18
11116.04EA 53 EUR InStock
11116.04 11116.09 11116.18
Calciumsulfat, wasserfrei ≥99,993% (Metall-Basis), Puratronic®
Calcium sulphate
Purity: 99.993% CAS No.: 7778-18-9 Molecular Formula: CaO4S Formula Weight: 136.14 Physical Form: Powder Density: 2.960 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1450° Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912


Formel: CaO₄S
Melting Pt: 1450 °C
Dichte: 2,960
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge