Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11144.06 11144.14 11144.22
11144.06EA 129 EUR InStock
11144.06 11144.14 11144.22
Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanium
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formel: Ge
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge