Gallium(III)nitrat Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11150.14 11150.22 11150.36 11150.06
11150.14EA 340 EUR InStock
11150.14 11150.22 11150.36 11150.06
Gallium(III)nitrat Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Gallium(III)nitrat Hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 69365-72-6 Molecular Formula: Ga(NO3)3.xH2O Formula Weight: 255.73(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 110° dec. Merck Reference: 14,4346 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149723
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Melting Pt: 110 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4346
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge