Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Yttrium(III)chlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

11185.14 11185.22 11185.30
11185.14EA 60.4 EUR InStock
11185.14 11185.22 11185.30
Yttrium(III)chlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)chlorid Hydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 12741-05-8 Molecular Formula: Cl3Y.xH2O Formula Weight: 195.26(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.18 Appearance: White to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00149941


Formel: Cl₃Y·H₂O
MW: 213.28 g/mol
Dichte: 2.18
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149941
CAS-Nummer: 12741-05-8
EINECS: 233-801-0
Merck Index: 14,10107
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge