Yttrium(III)nitrat Hydrat ≥99,99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11187.06 11187.14 11187.22 11187.59
11187.06EA 41.7 EUR InStock
11187.06 11187.14 11187.22 11187.59
Yttrium(III)nitrat Hydrat ≥99,99%
Yttrium(III)nitrat Hydrat
Purity: 99.99% Molecular Formula: Y(NO3)3.xH2O Formula Weight: 274.92(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011469
Formel: N₃O₉Y·H₂O
MW: 274.92 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011469
CAS-Nummer: 140191-40-8
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge