Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Latexhandschuhe, Solo 998

Lieferant: MAPA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

34998009 34998006 34998007 34998008
112-0778EA 42.1 EUR InStock
112-0778 112-0775 112-0776 112-0777
Latexhandschuhe, Solo 998
Handschuhe
Diese vielseitig einsetzbaren, beidseitig tragbaren Handschuhe mit Rollrand bestehen aus natürlichem Latex.

  • Unsteril, chloriniert strukturierte Fingerspitzen
  • Glatte Oberfläche, gekörnte Fingerspitzen
  • Außerdem für allgemeine Anwendungen in Krankenhäusern und Kliniken geeignet

Ideal für den Einsatz in der Arzneimittel-Herstellung, bei pharmazeutischen Anwendungen, in Forschung, Analyse und bei der Handhabung von Präzisionsteilen. Sie eignen sich außerdem für die Montage von kleinen, öl- und fettfreien Teilen in der Automobilindustrie.

Length: 300 mm

Thickness: 0,10 mm

Colour: Natural

EN 374 (Cat. III), AQL 1,5

Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5; Kat. III; AQL 1,5

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge