Allzweckhandschuhe, Dexgrip Light
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2094150/10
112-1469EA 0 EUR InStock
112-1469
Allzweckhandschuhe, Dexgrip Light
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus Baumwolle und Polyamid weisen an Innenhand und Fingerkuppen eine Latexbeschichtung in Krepp-Verarbeitung auf.
  • Gutes Tastgefühl, maximaler Tragekomfort und zusätzliche Festigkeit
  • Die dichte Maschenstruktur (Gauge 13) verleiht dem Handschuh eine optimale Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden
  • Das schweißabsorbierende Baumwollgarn sorgt für ein erhöhtes Tragegefühl
  • Die ultrafeine Latexbeschichtung in Krepp-Verarbeitung bietet ein maximales Tastempfinden bei gleichzeitiger mechanischer Beständigkeit
  • Gute Griffsicherheit auch in feuchter Umgebung
Ideal für den Umgang mit rutschigen, feuchten oder nicht fettigen Teilen. Geeignet für Bauwesen, Transport, Müllentsorgung und Landwirtschaft.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge