Industriehandschuhe, Polytril™ Skin
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2232278/8
112-1637EA 48.4 EUR InStock
112-1637
Industriehandschuhe, Polytril™ Skin
Handschuhe
Dieser silikonfreie Polyamid-Strickhandschuh weist eine ultradünne, geschäumte Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern, eine offene Rückseite sowie ein elastisches Strickbund auf.
  • Die ultradichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine optimale Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden
  • Die dünne Nitrilbeschichtung sorgt für Öl- und Abriebfestigkeit sowie für Atmungsaktivität
  • Das nicht fusselnde Polyamid ist für Präzisionsarbeiten geeignet
  • Aufgrund der schwarzen Farbe ist der Handschuh für schmutzige Anwendungen und Umgebungen geeignet
Ideal für die einfache Handhabung und Montage in feuchten und fettigen Umgebungen.
Gauge: 15
Colour: Black
EN 388 (3131), Cat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X), Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge