Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Baumwoll-Trikothandschuhe

Lieferant: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

13111 13100 13112 13113 1360 560-11 1380 1390
112-1728EA 33.6 EUR InStock
112-1728 112-1727 112-1729 112-1730 112-1723 112-1724 112-1725 112-1726
Baumwoll-Trikothandschuhe
Handschuhe
Trikothandschuhe aus 100% Baumwolle.

  • Weiß gebleicht
  • Einseitig tragbar

Length: 240 mm

Colour: White

Cat. I

Zertifizierungen: Kat. I

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge