Chemikalienschutz-Handschuhe, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
94446 94445 94449 94447 94448
112-3158EA 49.9 EUR InStock
112-3158 112-3157 112-3161 112-3159 112-3160
Chemikalienschutz-Handschuhe, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*
Handschuhe
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE* chemikalienbeständige Handschuhe bieten Schutz gegen Säuren, Ätzalkalien, Basen, Lösungsmittel und andere wässrige Lösungen.
  • Strukturierte Fingerspitzen und Handfläche für verbesserte Griffigkeit
  • Verbessertes, gleichmäßigeres Futter aus Baumwollflock für zusätzlichen Komfort
  • Zugelassen für Lebensmittelkontakt in den USA, Kanada und Europa
Dank der modifizierten Nitril-Rezeptur weisen die handspezifischen Handschuhe eine noch längere Lebensdauer und eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit auf, und sind daher geeignet für die Verarbeitung von Chemikalien, die Ölraffinerie, die Montage und Lackierung von Automobilteilen, maschinelle Vorgänge mit Schneidöl und Kühlmitteln und die Lebensmittelverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 374 (AJK), EN 388 (4101), AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge