Industriehandschuhe, uvex phynomic lite
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6004010 6004011 6004006 6004007 6004008 6004009
112-4504EA 61.6 EUR InStock
112-4504 112-4505 112-4327 112-4328 112-4329 112-4340
Industriehandschuhe, uvex phynomic lite
Handschuhe
Der uvex phynomic lite ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse. Der Handschuh aus Polyamid/Elastan verfügt über eine extrem dünne Aqua-Polymer-Imprägnierung an der Handfläche und den Fingerspitzen.
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Hervorragender Trockengriff
  • Sehr hohe Atmungsaktivität
  • Extrem dünne, dabei sehr langlebige Beschichtung
Ideal for precision assembly work and other precision work. Suitable for use in dry and slightly damp areas.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
OEKO-TEX® Standard 100
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge