Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 XG
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 30.2 EUR InStock
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 XG
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Bambus-Viskose/Dyneema®/Glas/Polyamid besitzen eine vollständige HPE-XtraGrip-Beschichtung. Die Bamboo TwinFlex® Technologie sorgt für optimalen Schnittschutz, hervorragende Abriebfestigkeit und besonderen Tragekomfort.
  • XtraGrip-Beschichtung bietet sicheren Halt in öligen und feuchten Umgebungen
  • Handfläche, Finger und Handrücken sind vollständig beschichtet
  • Hervorragender Tragekomfort und Tastgefühl dank Klimazonen-Technologie
  • Öl- und fettbeständig
  • Höchste Schnittfestigkeit (Stufe 5)
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören: Automobilindustrie, Baugewerbe, Brauereien und Getränkeindustrie, Glasindustrie, Wartung/Instandhaltung, Metallindustrie, Montagearbeiten, Papierindustrie, Schifffahrt/Logistik und Transportwesen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge