Schnittschutzhandschuhe, Tuff Cut Latex
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2232532/9
112-4781EA 21.4 EUR InStock
112-4781
Schnittschutzhandschuhe, Tuff Cut Latex
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe bestehen aus Kevlar®-Garn mit Edelstahlfasern. An der Innenhand sind sie mit einer Latexbeschichtung ausgestattet.
  • Die Edelstahlfasern bieten maximalen Schutz
  • Lange Stulpe für erhöhten Handgelenkschutz
  • Die Latexbeschichtung sorgt für eine bessere Griffigkeit in rutschigen Umgebungen und Wärmebeständigkeit
Ideal für das Handling schwerer, sehr scharfkantiger Gegenständen wie Papier, Metall, Glasplatten und Kunststoffteile. Ebenfalls für die Endbearbeitung mit Cuttern geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2X43E), EN 407 (X2XXXX); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge