Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Handschützer, Hot Hand®

Lieferant: FUNAKOSHI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 71 EUR InStock
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Handschützer, Hot Hand®
Hand- und Fingerschutz
Mit diesen Greiffäustlingen aus flexiblem Silikonelastomer lassen sich heiße oder kalte Gegenstände anfassen und über kurze Distanzen tragen. Die Form schützt nur die Innenseite der Hand und sorgt so für ein gutes Tastgefühl. Der Daumen muss in eine der beiden Öffnungen gesteckt werden, die anderen Finger in die verbleibende Öffnung, um einen guten Greifeffekt zu erzielen.

  • Einsatzbereich von −60 °C bis +230 °C
  • Griff-Fläche ist rutschsicher (Noppen)
  • Mit Ösen zum Aufhängen
  • Reinigung mit Seifenwasser
  • Aufbewahrung bei Raumtemperatur mit Schutz vor Licht und Feuchtigkeit

Colour: White, red

EN 407, EN 511; Cat. II

Zertifizierungen: EN 407, EN 511, Kat. II

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge