VWR®, Schnittfeste Handschuhe, PU-Beschichtung
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
112-5673EA 45.4 EUR InStock
112-5673 112-5674 112-5675 112-5676 112-5677 112-5678
VWR®, Schnittfeste Handschuhe, PU-Beschichtung
Handschuhe
Dieser VWR®-Handschuh mit Polyurethan-Beschichtung bietet einen generellen Schnittschutz bei den meisten Anwendungen.
  • ANSI A2 Schnittschutz (Stufe B)
  • Zusammensetzung aus UHMWPE/Nylon/Spandex
  • Polyurethan (PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Grauer Strickhandschuh mit grauer Beschichtung
Ideal für die Handhabung von Gegenständen oder Werkzeugen mit Schnittrisiko, inklusive Handhabung von Material, Montage, Wartungsarbeiten und Hausmeisteranwendungen.
Zertifizierungen: Entspricht den Vorgaben für ANSI A2 Schnittfestigkeit. EN 388:2016 (4X42B)
Zertifiziert durch OKEO-TEX nach Standard 100, der bescheinigt, dass bei der Herstellung dieser Produkte keine schädlichen Substanzen verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge