Allzweckhandschuhe, Showa 7166R
Lieferant: Showa
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7166R-10
112-5892EA 12.8 EUR InStock
112-5892
Allzweckhandschuhe, Showa 7166R
Handschuhe
Die Allzweckhandschuhe 7166 verfügen über eine undurchlässige Vollnitrilbeschichtung, die die Hände vor einer Reihe von Gefahren schützt, einschließlich Abrieb, Ölen und Chemikalien.
  • Ein verstärktes Sicherheitsbündchen verhindert das Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz in den Handschuh
  • Ein weicher Innenhandschuh aus Baumwolle reguliert die Temperatur und leitet den Schweiß ab
  • Die raue Grifffläche ist ideal für nasse und fettige Umgebungen und bietet einen verbesserten Schutz
Typische Anwendungsgebiete: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Rosen und Dornen schneiden, öffentliche Versorgung, Waschen und Reinigung, Abfluss, Rohrleitungen, Dachrinne und Fallrohr, Sanitärinstallation, Wasser-/Abwasserreinigung
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4111X); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge