Allzweckhandschuhe, Showa 7199NC
Lieferant: Showa
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7199NC
112-5893EA 931 EUR InStock
112-5893
Allzweckhandschuhe, Showa 7199NC
Handschuhe
Dieser flexible Liner aus Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung bietet eine gute mechanische Festigkeit. Empfohlen für risikoreiche Schwerarbeiten
  • Schweißabsorbierend für einen tragefreundlichen, langen Einsatz
  • Schützt die Hand gegen Öle und Abrieb bei hoher Fingerfertigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Mit Zierkante
Ideal für Landwirtschaft, Automobilindustrie, Lebensmittelanwendungen, Glas- und Metallindustrie, petrochemische Industrie und öffentlicher Bereich.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4111X); Kat. II.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge