Schnittfeste Handschuhe, Showa S-TEX 581
Lieferant: Showa
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
S-TEX581-M S-TEX581-XL S-TEX581-L S-TEX581-S S-TEX581-XXL
112-6013EA 249 EUR InStock
112-6013 112-6015 112-6012 112-6014 112-6016
Schnittfeste Handschuhe, Showa S-TEX 581
Handschuhe
Diese extrem leichten Handschuhe aus Hagane Coil®/Kevlar® verfügen über eine Beschichtung aus mikroporösem Schaum und Nitril, haben eine Schnittfestigkeit der Stufe 5-E und passen sich für eine maximale Präzision eng an Ihre Hand an.
  • Die Nitrilbeschichtung hat eine hervorragende Abriebfestigkeit und einen außergewöhnlichen Grip, gleichzeitig können warme Luft und Feuchtigkeit entweichen
  • Mit Kevlar® verstärkte Hagane Coil®-Fasern
  • bietet einen ausgezeichneten Schnittschutz
  • Geprägtes Finish an den Handinnenflächen verdrängt Öl und erhöht so Grip und Langlebigkeit in öligen Umgebungen
  • Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißabsonderung
  • Nahtloser Strick verhindert Hautirritationen
  • Für Kontaktwärme, hitzebeständig bis zu 250 °C geeignet
  • Ergonomisches Design für gute Beweglichkeit und dauerhaftes Tragen
Für Maurerarbeiten sowie Automobil-, Bau-, Glas-, Stahl- und Metallindustrie geeignet.
Typische Anwendungsgebiete: Montage, Flaschenabfüllung, generelle Wartungsarbeiten, Handhabung von Teilen mit scharfen Kanten, Metallherstellung, Metallurgie und Stanzen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42E); entspricht ANSI Level 5; Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Polybeutel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge