Chemikalienbeständige Handschuhe, Ultranitril 492
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34492200 34492811 34492816 34492207 34492818 34492209
112-6111EA 46.4 EUR InStock
112-6111 112-6112 112-6113 112-6114 112-6115 112-6116
Chemikalienbeständige Handschuhe, Ultranitril 492
Handschuhe
Diese anatomisch geformten Handschuhe mit hochwertigem Flockfutter bieten eine gute chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffderivate, Alkohole, aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • Längere Haltbarkeit: Ausgezeichneter mechanischer Widerstand (Abrieb, Stich)
  • Doppelte Beschichtung: Erhöhter Chemikalienschutz
  • Empfohlen für Personen, die auf Naturkautschukproteine sensibel reagieren
Ideal für den Einsatz in verarbeitenden Industrien mit Schneidölen, Metallbehandlung mit Lösungsmitteln, chemischen Behandlungen, Automobilindustrie und in Agrarsektor.
Zertifizierungen: EN 388 (3101X), EN ISO 374-1 Typ A (AJKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, ISO 18889 G2, Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge