HANDSCHUH NITR CLEANROOM WEISS TACKY S 1 * 1.000 ST
Lieferant: VWR Collection
Cleanroom gloves, VWR®, Nitrile, White, Finish: Tacky, 10/ISO 4, Length: 305 mm, Cuff style: Beaded, Powder-free, Non sterile, Glove size: S, 100/bag, 10 bags/case
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
HANDSCHUH NITR CLEANROOM WEISS TACKY S 1 * 1.000 ST 112-6206 1 * 1.000 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRI112-6206
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder