Schnittfeste Industriehandschuhe, EDGE 48-705 Serie
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
48-705/10 48-705/11 48-705/6 48-705/7 48-705/8 48-705/9
112-6426EA 111 EUR InStock
112-6426 112-6427 112-6428 112-6429 112-6430 112-6431
Schnittfeste Industriehandschuhe, EDGE 48-705 Serie
Handschuhe
Schnittfeste Industriehandschuhe für mittlere Beanspruchung.
  • Gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Hoher Schnittschutz und Abrieb
  • Guter Halt in trockenen Umgebungen
  • Tauchbeschichtung der Handfläche im Vergleich zu Strick-,Schnitt- oder Nähhandschuhen schützt vor Öl
Nahtloses Innenfutter und gestricktes Handgelenk sorgen für eine enge Passform bei schnittfesten Anwendungen. Der Handschuh der Serie EDGE 48-705 bietet zwei Schnittleistungsstufen (abhängig von der Anwendung), eine hohe Abriebfestigkeit sowie ein gutes Feingefühl und eine gute Passform. Die PU-Beschichtung der Handfläche bietet Schutz in leicht öligen Umgebungen. Eine kostengünstige Alternative im Vergleich zu Handschuhen aus mittelschwerem Leder, dicker Baumwolle oder Aramid.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43C); Cat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge