Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

AlphaTec® 53-002 Chemikalienbeständige Handschuhe

Lieferant: ANSELL HEALTH CARE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

53-002/7 53-002/8 53-002/9 53-002/10 53-002/11
112-6654EA 41.9 EUR InStock
112-6654 112-6655 112-6656 112-6652 112-6653
AlphaTec® 53-002 Chemikalienbeständige Handschuhe
Handschuhe
Neoprenhandschuhe ohne Verstärkung, die umfassenden chemischen Schutz mit verbessertem Komfort und Taktilität bieten.

  • MICROCHEM™-Chemikalienbarrieretechnologie: Einzigartige mehrschichtige Gummipolymer- und Kunststofflaminattechnologie für extrem umfassenden Chemikalienschutz
  • Mehrfachgefahrenschutz: AlphaTec 53-002 bietet Chemikalienschutz der nächsten Generation und gleichzeitig sekundären Gefahrenschutz, wie z. B. mechanische Gefahren
  • Komfort und Leistung: Einzigartige Schicht zum An- und Ausziehen erleichtert die Handhabung

Extremer Chemikalienschutz: AlphaTec® 53-002-Handschuhe erfüllen 17 von 18 Chemikalien gemäß EN 374:2016, davon 16 in Klasse 6>480 Minuten und 16 von 18> Klasse 2 gemäß ASTM F739 mit einer 10x geringere Begrenzung zum Bestehen.
Erhöhter Komfort und Fingerfertigkeit: Einzigartiges Herstellungsverfahren für optimierte Passform, Handfläche mit erhöhtem Rautenmuster für sichere Handhabung in einer Vielzahl von Szenarien.
Verbesserte Haltbarkeit: Sie verfügen außerdem über eine EN 388-konforme Abriebfestigkeit für besseren mechanischen Schutz.
Spezialschutz: Antistatisch gemäß EN 1149-3-Norm zur Vermeidung von Verletzungen am Arbeitsplatz.

Silikonfrei und Handfläche mit erhöhtem Rautenmuster.

Primäre Industrien: Automobilindustrie, Chemie, Biowissenschaften, Recycling und Abfallentsorgung, Versorgungsunternehmen.

Empfohlene Anwendungen:
Montage und Prüfung von Komponenten
Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
Lackier- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter
Handhabung von Chemikalien
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Chemische Leckagen
Beseitigung von Verschüttungen oder Leckagen

Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge