Praseodymtrichlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
11237.14 11237.22
11237.14EA 80.5 EUR InStock
11237.14 11237.22
Praseodymtrichlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrichlorid Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 19423-77-9 Molecular Formula: PrCl3.xH2O Formula Weight: 247.27(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00149828
Formel: Cl₃Pr·H₂O
MW: 265.28
Melting Pt: 115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149828
CAS-Nummer: 19423-77-9
EINECS: 233-794-4
Merck Index: 14,7712
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge