Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9895% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11241.09 11241.18
11241.09EA 153 EUR InStock
11241.09 11241.18
Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9895% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrifluorid
Purity: 99.9895% CAS No.: 13709-46-1 Molecular Formula: F3Pr Formula Weight: 197.90 Physical Form: Powder Density: 6.2 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 1395° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016287
Formel: F₃Pr
Melting Pt: 1395 °C
Dichte: 6,2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016287
CAS-Nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge