Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
11268.18 11268.30 11268.A1
11268.18EA 91.3 EUR InStock
11268.18 11268.30 11268.A1
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149756
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37 g/mol
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge