Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Holmium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


11280.09 11280.18
11280.09EA 114 EUR InStock
11280.09 11280.18
Holmium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053


Formel: Ho₂O₃
MW: 377.86 g/mol
Siedepunkt: 2600
Melting Pt: 2360 °C
Dichte: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..