Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

11286.06 11286.14 11286.22 11286.A1 AB202415.0005
11286.06EA 52.6 EUR InStock
11286.06 11286.14 11286.22 11286.A1 ABCRAB202415.0005
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 13450-84-5 Molecular Formula: GdCl3.6H2O Formula Weight: 371.70 (263.61anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.424 Appearance: White Odour: Characteristic Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00149732


Formel: Cl₃Gd·6H₂O
MW: 371.7 g/mol
Dichte: 2.424
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149732
CAS-Nummer: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6
Merck Index: 14,4326
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge