Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
11287.06 11287.14 11287.22
11287.06EA 93.6 EUR InStock
11287.06 11287.14 11287.22
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13450-84-5 Molecular Formula: GdCl3.6H2O Formula Weight: 371.70 (263.61anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.424 Appearance: White Odour: Characteristic Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00149732
Formel: Cl₃Gd·6H₂O
MW: 371.7 g/mol
Dichte: 2.424
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149732
CAS-Nummer: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6
Merck Index: 14,4326
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge