Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Digadoliniumtrioxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

11291.14 11291.22 11291.36
11291.14EA 77.8 EUR InStock
11291.14 11291.22 11291.36
Digadoliniumtrioxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Digadoliniumtrioxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026


Formel: Gd₂O₃
MW: 362.5 g/mol
Melting Pt: 2330 °C
Dichte: 7.407
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge