Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vollmasken, 6000, 3M

Lieferant: 3M

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

6700S 6800M 6900L
113-0244EA 273 EUR InStock
113-0244 111-0206 111-0207
Vollmasken, 6000, 3M
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Leichte Vollmasken für maximalen Tragekomfort. Aus weichem hypoallergenem Material und mit einem zentralen Ventil zum ausatmen.

  • Für den Einsatz mit Bajonett-Filtern der Serien 6000/2000
  • Große, mit Kratzschutz beschichtete Scheibe sorgt für ausgezeichnete Sicht mit großem Sichtfeld
  • Cool Flow® Ausatemventil erleichtert das Atmen und trägt zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit im Gesichtsbereich bei
  • Wartungsarme Atemschutzmaske: Kann häufig demontiert, gereinigt und wiederverwendet werden
  • Ersatzteile nicht erforderlich, ausgenommen Filter und Kartuschen

Gewicht: 400 g

EN 136

Weight: 400 g

Zertifizierungen: EN 136

Bestellinformation: Lieferung ohne Filter, diese werden separat verkauft.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge