Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bundhose, Fristads® PR54-220, Design A, Marine (lange Größen)

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

542A1516C154 839539131146 839539131148 839539131150 839539131152 839539131154 839539131156 839539231146 839539231148 839539231150 839539231152 839539231154 839539331146 839539331148 839539331154 839539331150 839539331152 839539440146 839539440148 839539440150 839539440152 839539440154 839539520146 839539520148 839539520150 839539520152 839539520154 839539520156 839539530146 839539530148 839539530150 839539530152 839539539146 839539539148 839539539150 839539539152 839539539154 839539640146 839539640148 839539640150 839539640152 839539640154 839539640156 839539730146 839539730148 839539730150 839539730152 839539730154 839539730156 839539941146 839539941148 839539941150 839539941152 839539941154
113-3485EA 39.9 EUR InStock
113-3485 113-02546 113-02547 113-02548 113-02549 113-02550 113-02551 113-02552 113-02553 113-02554 113-02555 113-02556 113-02558 113-02559 113-02562 113-02560 113-02561 113-02564 113-02565 113-02566 113-02567 113-02568 113-02505 113-02506 113-02507 113-02508 113-02509 113-02510 113-02517 113-02518 113-02519 113-02520 113-02511 113-02512 113-02513 113-02514 113-02515 113-02522 113-02523 113-02524 113-02525 113-02526 113-02527 113-02528 113-02529 113-02530 113-02531 113-02532 113-02533 113-02540 113-02541 113-02542 113-02543 113-02544
Bundhose, Fristads® PR54-220, Design A, Marine (lange Größen)
Arbeitskleidung
Diese Hose ist dank seiner Haltbarkeit und seines Komforts perfekt für Werkstätten sowie für Industrie- und Dienstleistungsbetriebe geeignet. Das Material besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle. Die Innenseite ist gebürstet und vermittelt auf diese Weise ein angenehm komfortables Baumwollgefühl. Die Außenseite hält auch gröbsten Beanspruchungen stand und bleicht selbst nach unzähligen Waschgängen nicht aus.

  • Zwei Vorder- und Gesäßtaschen
  • Zwei Beintaschen - eine mit Patte, Handytasche, Stifttasche, Werkzeugtaschen
  • Verstellbare Bundweite, Kunststoffdruckknöpfe
  • Farblich abgesetzt: Taschenkanten

Gewicht: 260 g/m²

Grundfarbe: marine

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge