Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Industrie-Jacke, Fristads® PR54-420, Design B, Marine blau

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

8485391312XL 848539131L 848539131M 848539131S 848539131XL 848539131XS 8485392102XL 848539210L 848539210M 848539210S 848539210XL 848539210XS 8485392312XL 848539231L 848539231M 848539231S 848539231XL 848539231XS 8485393312XL 848539331L 848539331M 848539331S 848539331XL 848539331XS 8485394402XL 848539440L 848539440M 848539440S 848539440XL 848539440XS 8485395202XL 848539520L 848539520M 848539520S 848539520XL 848539520XS 8485395302XL 848539530L 848539530M 848539530S 848539530XL 848539530XS 8485395392XL 848539539L 848539539M 848539539S 848539539XL 848539539XS 848539640L 848539640M 848539640S 848539640XL 848539640XS 8485397302XL 848539730L 848539730M 848539730S 848539730XL 848539730XS 8485399402XL 848539940L 848539940M 848539940S 848539940XL 848539940XS 8485399412XL 848539941L 848539941M 848539941S 848539941XL 848539941XS
113-5070EA 0 EUR InStock
113-5070 113-03301 113-03302 113-03303 113-5069 113-03304 113-5066 113-03293 113-03294 113-03295 113-5065 113-03296 113-5072 113-03305 113-03306 113-03307 113-5071 113-03308 113-5074 113-03309 113-03310 113-03311 113-5073 113-03312 113-5076 113-03313 113-03314 113-03315 113-5075 113-03316 113-5055 113-03273 113-03274 113-03275 113-5054 113-03276 113-5060 113-03281 113-03282 113-03283 113-5059 113-03284 113-5058 113-03277 113-03278 113-03279 113-5057 113-03280 113-03285 113-03286 113-03287 113-5061 113-03288 113-5064 113-03289 113-03290 113-03291 113-5063 113-03292 113-5078 113-03317 113-03318 113-03319 113-5077 113-03320 113-5068 113-03297 113-03298 113-03299 113-5067 113-03300
Industrie-Jacke, Fristads® PR54-420, Design B, Marine blau
Arbeitskleidung
Dank seiner Haltbarkeit und seines hohen Maßes an Komfort eignet sich die Jacke PR54 perfekt für Werkstätten sowie für Industrie- und Dienstleistungsbetriebe. Das Material besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle. Die Innenseite ist gebürstet und vermittelt auf diese Weise ein angenehm komfortables Baumwollgefühl. Die Außenseite hält auch gröbsten Beanspruchungen stand und bleicht selbst nach unzähligen Waschgängen nicht aus.

  • Reißverschluss und Kunststoffdruckknöpfe
  • Zwei Brusttaschen mit Patte, zwei Vordertaschen
  • Ärmeltasche, Handytasche, Stifttasche, Innentasche
  • Rückenfalten, verstellbare Bundweite
  • 12 Dekorfarben zur Auswahl
  • Design B: zusätzlicher farbiger Streifen auf der Brust

Gewicht: 260 g/m²

Grundfarbe: marine

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge