Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bundhose, Crafts, Prostretch

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

100544210C146 100544210C148 100544210C150 100544210C152 100544210C154 100544210C156 100544210C44 100544210C46 100544210C48 100544210C50 100544210C52 100544210C54 100544210C56 100544210C58 100544210C60 100544210D100 100544210D104 100544210D108 100544210D112 100544210D116 100544210D120 100544210D96 100544539C146 100544539C148 100544539C150 100544539C152 100544539C154 100544539C156 100544539C44 100544539C46 100544539C48 100544539C50 100544539C52 100544539C54 100544539C56 100544539C58 100544539C60 100544539D100 100544539D104 100544539D108 100544539D112 100544539D116 100544539D120 100544539D96
113-03956EA 77.3 EUR InStock
113-03956 113-03957 113-03958 113-03959 113-03960 113-03961 113-03947 113-03948 113-03949 113-03950 113-03951 113-03952 113-03953 113-03954 113-03955 113-03962 113-03963 113-03964 113-03965 113-03966 113-03967 113-03968 113-03911 113-03912 113-03913 113-03914 113-03915 113-03916 113-03902 113-03903 113-03904 113-03905 113-03906 113-03907 113-03908 113-03909 113-03910 113-03917 113-03918 113-03919 113-03920 113-03921 113-03922 113-03923
Bundhose, Crafts, Prostretch
Arbeitskleidung
Arbeitshosen aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, mit mechanischem Stretch. Angeraute Innenseite.

  • Stretch Qualität
  • Ergonomisch geformte Knie, Cordura® verstärkte Knietaschen mit höhenverstellbaren Kniepolstern
  • Zwei Cordura®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Taschen, eine mit Extratasche, eine mit drei kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Zwei aufgesetzte Fronttaschen, zwei Cordura®-verstärkte Gesäßtaschen mit Zwickel
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, auf der rechten Seitennaht aufgenähte Stifttasche, Beintasche mit Mobiltelefontasche, Hammerschlaufe, D-Ring
  • Oeko-Tex zertifiziert

Gewicht: 300 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge