Overall mit Kapuze, PP
Lieferant: GM EQUIPEMENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OJC031 OJC032 OJC033
113-0661EA 180 EUR InStock
113-0661 113-0662 113-0663
Overall mit Kapuze, PP
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls bestehen aus PP-Vlies. Sie sind wasserdicht und eignen sich für den Einsatz in ungefährlichen Umgebungen.
  • Mit Kapuze
  • Gummizug an Ärmeln, Taille und Fußgelenken
  • Mit Reißverschluss
Gewicht: 20 g
Farbe: Blau oder weiß
Zertifizierungen: Kat. I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge