VWR® Gesichtsmasken, 2-lagig, Ungewebt, PP
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-0713EA 5.8 EUR InStock
113-0713
VWR® Gesichtsmasken, 2-lagig, Ungewebt, PP
Masken Hygiene-Masken
Diese Gesichtsmaske mit Nasenbügel wird aus zweilagigem, ungewebtem PP hergestellt.
  • Latexfrei
  • Mit Ohrschlaufen oder Bändern erhältlich
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen; bitte nicht zum Schutz vor COVID-19 verwenden
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EEC
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Dichte: 20 g/m² (Außenschicht); 25 g/m² (Innenschicht).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge