Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Hygienemasken, 3-lagig, PP-vlies

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

113-0714EA 6.4 EUR InStock
113-0714 113-0716 113-8927 113-8928
VWR®, Hygienemasken, 3-lagig, PP-vlies
Masken Hygiene-Masken
Dreilagige Hygienemasken aus ungewebtem PP mit Nasenbügel und Ohrschlaufen oder Bändern.

  • Latexfrei
  • Bakterienfiltrationseffizienz: 90%
  • Partikelfiltrationseffizienz: 98,5%
  • Partikelgröße: 0,1 μm
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen; nicht zur Verwendung als COVID-19 Schutz
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745/Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425

Dichte: 20 g/m² (äußere Schicht); 25 g/m² (innere Schicht); 20 g/m² (mittlere Schicht).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge