Auffanggurte, Ropax
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1014435
113-1274EA 738 EUR InStock
113-1274
Auffanggurte, Ropax
Fallschutz Auffanggurte
Dieser Auffanggurt ist die ideale Lösung zum seilgesicherten Arbeiten, für Rettungseinsätze und für Spezialeinsatzkräfte. Er kann zusammen mit einem Klettersitz und einer Seilklemme verwendet werden.
  • Schwarzes Polyester-Gurtband und Edelstahlkomponenten bieten eine optimale Strapazierfähigkeit sowie chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Dreiecksaufhängungsposition verteilt die Kräfte zwischen den Beinriemen und dem Taillengürtel über vier Druckpunkte
  • Abnehmbare Gurtbandschlinge an den Brustriemen positioniert die Seilklemme korrekt in einer vertikalen Position, um den Aufstieg zu erleichtern
EN 358, EN 813, EN 361
Zertifizierungen: EN 358, EN 813, EN 361
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge