Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Damenkasack ohne Kragen, Polyester/Baumwolle

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

113-1860EA 50.6 EUR InStock
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Damenkasack ohne Kragen, Polyester/Baumwolle
Arbeitskleidung
Diese Damenkasacks ohne Kragen bestehen aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie eignen sich für medizinische Bereiche und insbesondere für Arbeiten im Gesundheitswesen.

  • Zwei Seitentaschen und eine geschneiderte Brusttasche
  • Verdeckter Druckknopfverschluss mit fünf Knöpfen
  • Taillierter Schnitt dank Abnähern auf der Vorder- und Rückseite
  • Bei 95 °C maschinenwaschbar, für industrielle Reinigung geeignet

Farbe: Weiß

Gewicht: 215 g/m²

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Zertifizierungen: Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge