VWR®, Damen- und Herrenhosen, Polyester/Baumwolle
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-1896EA 52.3 EUR InStock
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Damen- und Herrenhosen, Polyester/Baumwolle
Arbeitskleidung
Diese gerade geschnittenen Hosen bestehen aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie eignen sich zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen medizinischen Bereichen. Ideal zur Kombination mit Kasacks und Mänteln von VWR®.
  • Mit zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen
  • Der elastische Bund mit Knopf- und Reißverschluss kann für perfekten Sitz manuell angepasst werden
  • Hosen für Männer besitzen zudem Gürtelschlaufen
  • Bei 95 °C maschinenwaschbar, für industrielle Reinigung geeignet
Farbe: Weiß
Gewicht: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach den Bestimmungen von Oeko-Tex® Standard 100.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge